Learn More
Kartell™ Pinzette, POM, L=117,6mm, (VE=5Stck.)
Artikelnummer. 10683472
Click to view available options
Länge (metrisch):
118 mm
253 mm
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 10683472
Marke: Kartell™ 0050300
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Pinzetten eignen sich für zahlreiche allgemeine Laboranwendungen. Kartell™ gelbe Pinzetten mit Rückstellvermögen sind aus POM gefertigt und bieten eine ausgezeichnete Stabilität.
  • Autoklavierbar
  • Gelb
  • Sprungfeder mit abgerundeten Enden
  • Aus POM
Spezifikation
Anzahl pro Packung 5/Packung
Material POM
Länge (metrisch) 253 mm
Produkttyp Pinzette
Typ Pinzette
Beschreibung Gelbe Pinzette