Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing Sterilization Peel Pouch, Medical Paper/Film, With Steam Indicator
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17951342 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
10 x 14 in.
12 x 18 in.
3,5 x 5,5 in.
3,5 x 9 in.
5,5 x 10,5 in.
7,5 x 13 in.
8 x 16 in.
Kapazität (angloamerikanisch):
12,6 oz.
23,6 oz.
43,3 oz.
43,6 oz.
73 oz.
96 oz.
105 oz.
162 oz.
Filmbeschreibung:
Blau
Durchsichtig
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 17951342
Marke: Keystone Cleanroom Products PPSS035X09
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Self-Sealing Steam Sterilization Pouches are designed for autoclave cycles
  • Peels Open Cleanly
  • Triple Weld Factory seals
  • Convenient, time saving self-seal closure system
  • Strong, rip and tear resistant medical grade paper material
  • Good barrier characteristics prevent microbial penetration
  • Peels Open Cleanly
  • Sub-packed into sealed labeled poly bags with manufacturing lot number
  • Date of Manufacture on label for complete traceability
Spezifikation
Flächengewicht 60 gsm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 23,6 oz.
Kapazität (metrisch) 0.7 L
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung
Verschlusstyp Selbstklebend
Farbe Weiß
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Pharmazeutische Komponenten
Material Kraftpapier In Medizinischer Qualität (gebleicht)
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 47 bis 57 μm
Filmbeschreibung Blau
Temperaturbereich (metrisch) 121°bis 135 °C
Dicke (angloamerikanisch) 60 gsm
Abmessungen (L x B) 3,5 x 9 in.
Länge (angloamerikanisch) 3,5 in.
Länge (metrisch) 9 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 23 cm
Produkttyp Selbstdichtender Sterilisationsbeutel