Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing BHD Autoclave Bags
Can be used as either inner or outer bag for steam sterilization of pharmaceutical change parts
Marke:  Keystone Cleanroom Products BNW4446SS2P
Additional Details : Gewicht : 17.24030kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17798207
  • 1895.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Konzipiert für die Dampfsterilisation.
  • In einer kontrollierten ISO 8-konformen Reinraumumgebung gefertigt und verpackt
  • Kein Schneiden von Material und keine Verwendung von Autoklavband erforderlich
  • Schnell und konsistent für den Bereich der Gerätevorbereitung
  • Senkt Arbeitskosten
  • Reiß- und durchstechfest
  • Effektive 2-schichtige Mikrobenbarriere (jede Schicht 59,7 g/m2)
  • Dampfsterilisationsanzeige
    • Autoklavierbar bis 135 °C
  • Deutliche Prozessverbesserung im Vergleich zu Verpackung mit Bio-Shield Papier
  • Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbeutel
55 l
Selbstversiegelnd
Ja
Pharmazeutische Produktionsanlagen
BHD
117 x 112 cm
117 cm
112 cm
Autoklavierbar
Konformitätsbescheinigung
Blau
Dampfsterilisationsverpackung
Dampfanzeige
Unsteril
46 in.
44 in.