Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing BHD Autoclave Bags
Can be used as either inner or outer bag for steam sterilization of pharmaceutical change parts
Marke: Keystone Cleanroom Products BNW0840SS2P
Additional Details : Gewicht : 6.80760kg
Description
- Konzipiert für die Dampfsterilisation.
- In einer kontrollierten ISO 8-konformen Reinraumumgebung gefertigt und verpackt
- Kein Schneiden von Material und keine Verwendung von Autoklavband erforderlich
- Schnell und konsistent für den Bereich der Gerätevorbereitung
- Senkt Arbeitskosten
- Reiß- und durchstechfest
- Effektive 2-schichtige Mikrobenbarriere (jede Schicht 59,7 g/m2)
- Dampfsterilisationsanzeige
- Autoklavierbar bis 135 °C
- Deutliche Prozessverbesserung im Vergleich zu Verpackung mit Bio-Shield Papier
- Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Specifications
Autoklavierbeutel | |
8,7 l | |
Selbstversiegelnd | |
Ja | |
Pharmazeutische Produktionsanlagen | |
BHD | |
102 x 20 cm | |
102 cm | |
20 cm |
Autoklavierbar | |
Konformitätsbescheinigung | |
Blau | |
Dampfsterilisationsverpackung | |
Dampfanzeige | |
Unsteril | |
40 in. | |
8 in. |