Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 13 to 18 in. wide
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17788057 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
14 in.
16 in.
18 in.
20 in.
24 in.
26 in.
30 in.
32 in.
36 in.
38 in.
40 in.
43 in.
44 in.
48 in.
54 in.
70 in.
Breite (angloamerikanisch):
14 in.
15 in.
16 in.
18 in.
Packungsgröße:
250 Stück
Artikelnummer. 17788057
Marke: Keystone Cleanroom Products BGT2A1848SS
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
The Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 13 to 18 in. wide is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
  • Konzipiert für die Dampfsterilisation.
  • Tyvek™ auf beiden Seiten für maximale Atmungsaktivität während der Sterilisation
  • Integrierte Dampfanzeige
  • Empfohlen für die Sterilisation von pharmazeutischen Geräten
  • Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
  • Macht das Schneiden von Material und die Verwendung von Autoklavierband unnötig
  • Der selbstabdichtende Verschluss ist schnell und konsistent für den Anlagenvorbereitungsbereich
  • Schafft ein sekundäres Schutzniveau bei der aseptischen Präsentation von Geräten
  • Reiß- und durchstechfest
  • Überlegene mikrobielle Barriere
  • Konformitätsbescheinigungen sind im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 816 oz.
Kapazität (metrisch) 24,1 l
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung
Verschlusstyp Selbstversiegelnd
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Pharmazeutische Anlagen, Geräte und Komponenten
Enthält Indikator für Dampfsterilisation
Material Tyvek
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) Autoclave Bag
Latexfrei Ja
Feuchtigkeitsdurchdringungsrate Autoclave Bag
Anzahl pro Karton Autoclave Bag
Anzahl pro Packung Autoclave Bag
Außenverpackung Autoclave Bag
Innere Schutzverpackung Autoclave Bag
Menge Autoclave Bag
Beständig gegen Autoclave Bag
Größe Autoclave Bag
Sterilisationsmethode Autoclave Bag
Temperaturbereich (angloamerikanisch) Bis zu 250 °F
Temperaturbereich (metrisch) Bis zu 125 °C
Dicke (angloamerikanisch) 5,30 mil
Abmessungen (L x B) Autoclave Bag
Länge (angloamerikanisch) 48 in.
Länge (metrisch) 121,9 cm
Breite (angloamerikanisch) 18 in.
Breite (metrisch) 45,7 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) Autoclave Bag
Durchmesser (metrisch) Autoclave Bag
Produkttyp Autoclave Bag