Learn More
Keystone Cleanroom Products Selbstabdichtend 1421B Tyvek™ Autoklavierbeutel mit Dampfanzeige, 24 bis 62 in. Weit
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30020382 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 34 in.
16 x 30 in.
16 x 44 in.
20 x 30 in.
24 x 24 in.
24 x 36 in.
24 x 40 in.
28 x 26 in.
28 x 28 in.
28 x 30 in.
28 x 36 in.
30 x 24 in.
30 x 30 in.
32 x 28 in.
32 x 32 in.
34 x 26 in.
34 x 28 in.
34 x 34 in.
36 x 24 in.
36 x 30 in.
36 x 36 in.
38 x 38 in.
40 x 24 in.
40 x 40 in.
42 x 36 in.
42 x 42 in.
44 x 28 in.
44 x 42 in.
46 x 26 in.
46 x 36 in.
48 x 24 in.
48 x 32 in.
48 x 36 in.
48 x 40 in.
48 x 48 in.
50 x 44 in.
50 x 48 in.
50 x 62 in.
52 x 24 in.
54 x 50 in.
56 x 34 in.
60 x 30 in.
60 x 36 in.
60 x 40 in.
62 x 24 in.
64 x 36 in.
64 x 48 in.
72 x 36 in.
72 x 40 in.
Packungsgröße:
100 Stück
125 Stück
250 Stück
49 product options available for selection
Product selection table with 49 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
30020382 32 x 32 in. 250 Stück
30020015 52 x 24 in. 250 Stück
30020018 34 x 34 in. 250 Stück
30020029 32 x 28 in. 250 Stück
30020037 12 x 34 in. 250 Stück
30020048 54 x 50 in. 100 Stück
30020075 16 x 44 in. 250 Stück
30020095 62 x 24 in. 250 Stück
30020096 44 x 28 in. 250 Stück
30020097 48 x 48 in. 125 Stück
30020101 16 x 30 in. 250 Stück
30020104 24 x 36 in. 250 Stück
30020108 34 x 26 in. 250 Stück
30020125 72 x 40 in. 125 Stück
30020132 40 x 40 in. 125 Stück
30020136 60 x 30 in. 100 Stück
30020140 64 x 48 in. 100 Stück
30020143 40 x 24 in. 250 Stück
30020145 72 x 36 in. 125 Stück
30020148 20 x 30 in. 250 Stück
30020170 28 x 36 in. 250 Stück
30020190 50 x 44 in. 125 Stück
30020197 30 x 30 in. 250 Stück
30020205 36 x 24 in. 250 Stück
30020208 60 x 40 in. 125 Stück
30020212 36 x 30 in. 250 Stück
30020226 64 x 36 in. 125 Stück
30020240 44 x 42 in. 125 Stück
30020248 50 x 48 in. 125 Stück
30020255 36 x 36 in. 250 Stück
30020270 28 x 28 in. 250 Stück
30020275 42 x 36 in. 125 Stück
30020278 46 x 26 in. 250 Stück
30020284 48 x 36 in. 125 Stück
30020292 46 x 36 in. 125 Stück
30020298 60 x 36 in. 125 Stück
30020299 24 x 24 in. 250 Stück
30020301 34 x 28 in. 250 Stück
30020302 28 x 30 in. 250 Stück
30020312 28 x 26 in. 250 Stück
30020339 38 x 38 in. 125 Stück
30020341 48 x 32 in. 125 Stück
30020342 48 x 40 in. 125 Stück
30020343 24 x 40 in. 125 Stück
30020350 56 x 34 in. 125 Stück
30020363 42 x 42 in. 125 Stück
30020364 50 x 62 in. 125 Stück
30020367 30 x 24 in. 250 Stück
30020379 48 x 24 in. 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 49 options available.
49 options
Artikelnummer. 30020382 Lieferant Keystone Cleanroom Products Lieferanten-Nr. 6STK3232SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4595.00 CHF
    4210.31 CHF / 250 Stück
    Sparen 384.69 CHF
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der selbstabdichtende 1421B Tyvek™ Der Autoklavenbeutel mit Dampfanzeige ist für die Dampfsterilisation von Wechselteilen pharmazeutischer Geräte konzipiert. Diese Beutel werden mit dem praktischen und strapazierfähigen selbstversiegelnde Verschlusssystem verschlossen.
  • Konzipiert für die Dampfsterilisation.
  • Tyvek™ auf beiden Seiten für maximale Atmungsaktivität während der Sterilisation
  • Integrierte Dampfanzeige
  • Empfohlen für die Sterilisation von pharmazeutischen Geräten
  • Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
  • Macht das Schneiden von Material und die Verwendung von Autoklavierband unnötig
  • Der selbstabdichtende Verschluss ist schnell und konsistent für den Anlagenvorbereitungsbereich
  • Schafft ein sekundäres Schutzniveau bei der aseptischen Präsentation von Geräten
  • Reiß- und durchstechfest
  • Überlegene mikrobielle Barriere
  • Konformitätsbescheinigungen sind im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung (COC)
Verschlusstyp Selbstversiegelnd
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Pharmazeutische Anlagen, Geräte und Komponenten
Enthält Indikator für Dampfsterilisation
Material Tyvek
Sterilität Nicht steril
Temperaturbereich (angloamerikanisch) Bis zu 250 °F
Temperaturbereich (metrisch) Bis zu 125 °C
Dicke (angloamerikanisch) 5,3 mil
Abmessungen (L x B) 32 x 32 in.
Länge (angloamerikanisch) 32 in.
Breite (angloamerikanisch) 32 in.
Produkttyp Autoklavierbeutel
Kapazität (angloamerikanisch) 7,75 gal.
Kapazität (metrisch) 29.3 L
Länge (metrisch) 81 cm
Breite (metrisch) 81 cm
Dicke (metrisch) 0.13 mm