Learn More
Keystone Cleanroom Products Selbstabdichtender Tyvek™ Autoklavierbeutel 1073B mit Dampfanzeige, 13 bis 18 Zoll breit
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17798347 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
18 in.
22 in.
24 in.
26 in.
28 in.
30 in.
35 in.
36 in.
40 in.
42 in.
44 in.
68 in.
Breite (angloamerikanisch):
14 in.
15 in.
16 in.
18 in.
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Breite (angloamerikanisch) unitSize
17798347 40 in. 18 in. 50 Stück
17728337 22 in. 14 in. 100 Stück
17738337 28 in. 14 in. 100 Stück
17748337 42 in. 14 in. 50 Stück
17768337 18 in. 15 in. 100 Stück
17788337 24 in. 16 in. 100 Stück
17798337 26 in. 16 in. 100 Stück
17708347 30 in. 16 in. 100 Stück
17718347 35 in. 16 in. 50 Stück
17728347 36 in. 16 in. 50 Stück
17738347 44 in. 16 in. 50 Stück
17748347 22 in. 18 in. 50 Stück
17758347 24 in. 18 in. 50 Stück
17768347 26 in. 18 in. 50 Stück
17778347 30 in. 18 in. 50 Stück
17788347 36 in. 18 in. 50 Stück
17708357 68 in. 18 in. 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 17798347 Lieferant Keystone Cleanroom Products Lieferanten-Nr. COVMGTVKUB18X40SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    727.00 CHF
    666.29 CHF / 50 Stück
    Sparen 60.71 CHF
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der selbstabdichtende 1073B Tyvek™ Autoklavierbeutel mit Dampfanzeige (Breite 13 bis 18 Zoll) ist für die Dampfsterilisation von Austauschteilen pharmazeutischer Anlagen vorgesehen. Diese Beutel werden mit dem praktischen und strapazierfähigen selbs
  • Konzipiert für die Dampfsterilisation.
  • Medizinische Qualität Tyvek™ auf beiden Seiten für maximale Atmungsaktivität während der Sterilisation
  • Integrierte Dampfanzeige
  • Empfohlen für die Sterilisation von pharmazeutischen Geräten
  • Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
  • Macht das Schneiden von Material und die Verwendung von Autoklavierband unnötig
  • Der selbstabdichtende Verschluss ist schnell und konsistent für den Anlagenvorbereitungsbereich
  • Schafft ein sekundäres Schutzniveau bei der aseptischen Präsentation von Geräten
  • Reiß- und durchstechfest
  • Überlegene mikrobielle Barriere
  • Der Sendung liegen Konformitätsbescheinigungen bei.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität COC
Verschlusstyp Selbstversiegelnd
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Autoklavierbeutel
Enthält Indikator für Dampfsterilisation
Material Tyvek
Sterilität Nicht steril
Latexfrei Ja
Feuchtigkeitsdurchdringungsrate Autoklavierbeutel
Anzahl pro Karton Autoklavierbeutel
Anzahl pro Packung Autoklavierbeutel
Außenverpackung Autoklavierbeutel
Innere Schutzverpackung Autoklavierbeutel
Menge Autoklavierbeutel
Beständig gegen Autoklavierbeutel
Größe Autoklavierbeutel
Sterilisationsmethode Autoklavierbeutel
Temperaturbereich (angloamerikanisch) Autoklavierbeutel
Temperaturbereich (metrisch) Autoklavierbeutel
Dicke (angloamerikanisch) Autoklavierbeutel
Abmessungen (L x B) Autoklavierbeutel
Länge (angloamerikanisch) 40 in.
Breite (angloamerikanisch) 18 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) Autoklavierbeutel
Durchmesser (metrisch) Autoklavierbeutel
Produkttyp Autoklavierbeutel
Kapazität (angloamerikanisch) 662,4 oz.
Kapazität (metrisch) 19,6 l
Länge (metrisch) 101,6 cm
Breite (metrisch) 45,7 cm
Dicke (metrisch) Autoklavierbeutel