Learn More
Keystone Cleanroom Products Selbstabdichtender Tyvek™ Autoklavierbeutel 1073B mit Dampfanzeige, 13 bis 18 Zoll breit
Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Description
- Konzipiert für die Dampfsterilisation.
- Medizinische Qualität Tyvek™ auf beiden Seiten für maximale Atmungsaktivität während der Sterilisation
- Integrierte Dampfanzeige
- Empfohlen für die Sterilisation von pharmazeutischen Geräten
- Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
- Macht das Schneiden von Material und die Verwendung von Autoklavierband unnötig
- Der selbstabdichtende Verschluss ist schnell und konsistent für den Anlagenvorbereitungsbereich
- Schafft ein sekundäres Schutzniveau bei der aseptischen Präsentation von Geräten
- Reiß- und durchstechfest
- Überlegene mikrobielle Barriere
- Der Sendung liegen Konformitätsbescheinigungen bei.
Specifications
Specifications
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | COC |
| Verschlusstyp | Selbstversiegelnd |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dampfsterilisierung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Autoklavierbeutel |
| Enthält | Indikator für Dampfsterilisation |
| Material | Tyvek |
| Sterilität | Nicht steril |
| Show More |