Learn More
Keystone Cleanroom Products Selbstversiegelnde Tyvek™-Dampfsterilisationsbeutel
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17750368 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
3.5 x 8 in.
35,25 x 16 in.
6 x 2 in.
6 x 3 in.
8 x 3 in.
8 x 3,5 in.
8 x 6,125 in.
9 x 2,5 in.
10 x 5 in.
10 x 8 in.
12 x 6 in.
13 x 7 in.
15 x 4 in.
15 x 8,125 in.
18 x 8 in.
22 x 4 in.
28 x 6 in.
32 x 6 in.
35 x 6 in.
4 x 15 in.
5 x 10
6 x 35 in.
8 x 10 in.
15 x 8 in.
34 x 8 in.
10 x 11 in.
10 x 20 in.
12 x 10 in.
14 x 12 in.
15 x 20 in.
16 x 26 in.
16 x 32 in.
17 x 12 in.
17 x 16 in.
20 x 10,125 in.
20 x 15 in.
22 x 18 in.
24 x 14 in.
26 x 16 in.
26 x 24 in.
30 x 24 in.
32 x 16 in.
35 x 24 in.
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
44 product options available for selection
Product selection table with 44 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
17750368 22 x 18 in. 500 Stück
17841701 3.5 x 8 in. 500 Stück
17851701 4 x 15 in. 500 Stück
17861701 5 x 10 500 Stück
17707827 6 x 2 in. 1000 Stück
17727827 6 x 3 in. 1000 Stück
17861711 6 x 35 in. 250 Stück
17737827 8 x 3 in. 500 Stück
17747827 8 x 3,5 in. 500 Stück
17787827 8 x 6,125 in. 500 Stück
17871701 8 x 10 in. 500 Stück
17881701 15 x 8 in. 500 Stück
17891701 34 x 8 in. 500 Stück
17717827 9 x 2,5 in. 1000 Stück
17777827 10 x 5 in. 500 Stück
17747837 10 x 8 in. 500 Stück
17801711 10 x 11 in. 500 Stück
17811711 10 x 20 in. 500 Stück
17797827 12 x 6 in. 500 Stück
17787837 12 x 10 in. 500 Stück
17737837 13 x 7 in. 500 Stück
17707847 14 x 12 in. 500 Stück
17757827 15 x 4 in. 500 Stück
17757837 15 x 8,125 in. 500 Stück
17831711 15 x 20 in. 500 Stück
17841711 16 x 26 in. 500 Stück
17851711 16 x 32 in. 250 Stück
17717847 17 x 12 in. 500 Stück
17747847 17 x 16 in. 500 Stück
17767837 18 x 8 in. 500 Stück
17797837 20 x 10,125 in. 500 Stück
17737847 20 x 15 in. 500 Stück
17767827 22 x 4 in. 500 Stück
17727847 24 x 14 in. 500 Stück
17757847 26 x 16 in. 500 Stück
17777847 26 x 24 in. 250 Stück
17707837 28 x 6 in. 500 Stück
17760368 30 x 24 in. 250 Stück
17717837 32 x 6 in. 500 Stück
17740368 32 x 16 in. 250 Stück
17777837 34 x 8 in. 500 Stück
17727837 35 x 6 in. 500 Stück
17787847 35 x 24 in. 250 Stück
17767847 35,25 x 16 in. 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 44 options available.
44 options
Artikelnummer. 17750368 Lieferant Keystone Cleanroom Products Lieferanten-Nr. BBMGTVKSS1822
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4005.00 CHF
    2728.45 CHF / 500 Stück
    Sparen 1276.55 CHF
    31% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Selbstversiegelnd Tyvek™ Dampfsterilisationsbeutel bieten eine hervorragende Barriere gegen mikrobielle Kontamination.
  • Die ideale Wahl für Geräteteile, die schwer sind, scharfe Kanten aufweisen oder für die nach der Sterilisation eine Oberflächendesinfizierung erforderlich ist
  • DuPont Tyvek™/Polyester-flexible Folie ist fusselfrei, feuchtigkeits- und durchstechfest, extrem strapazierfähig und zum Autoklavieren konzipiert
  • Die Tyvek™-Seite ist hoch atmungsaktiv und bietet gleichzeitig eine hervorragende Barriere gegen mikrobielle Kontamination
  • Die durchsichtige Folienseite bietet ausgezeichnete Klarheit sowie Festigkeit und Haltbarkeit
  • Diese Beutel verfügen über einen medizinisch zugelassenen Klebestreifen zum bequemen Selbstversiegeln
  • Jeder Beutel verfügt über eine Prozessanzeige der KLASSE A, die sich bei Dampfeinwirkung von rosa zu dunkelbraun ändert
  • Wenn die abziehbaren Dichtungen geöffnet werden, entstehen praktisch keine Schwebstoffe in der Luft
  • Empfohlen für die Sterilisation von pharmazeutischen Geräten
  • Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
  • Die Verwendung und Validierung eines Heißversiegelungsgerät entfällt
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung (COC)
Verschlusstyp Selbstversiegelnd
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Material Tyvek
Sterilität Nicht steril
Latexfrei Ja
Menge 500/Packung
Abmessungen (L x B) 22 x 18 in.
Länge (angloamerikanisch) 22 in.
Breite (angloamerikanisch) 18 in.
Produkttyp Autoklavierbeutel
Länge (metrisch) 55.9 cm
Breite (metrisch) 45.7 cm