Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Vinyl-Wickeletiketten für M6/M7
Artikelnummer. 17889174
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,75 x 0,5 in.
1,5 x 0,75 in.
1 x 0,75 in.
1 x 1 in.
4 x 1 in.
4 x 1,5 in.
6 x 1,5 in.
Höhe (metrisch):
19,05 mm
25,4 mm
38,1 mm
101,6 mm
152,4 mm
Form:
Quadratisch
Rechteck
Packungsgröße:
1000 Stück
2500 Stück
500 Stück
5000 Stück
Artikelnummer. 17889174
Marke: Brady™ 173450
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das selbstlaminierende Vinyl (B-427) eignet sich hervorragend für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung. Dieses Material ist transparent, liegt gut am Objekt an und ist selbstverlöschend.
  • Das selbstlaminierende Vinyl (B-427) eignet sich hervorragend für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung. Dieses Material ist transparent, liegt gut am Objekt an und ist selbstverlöschend.
  • Selbstlaminierende Etiketten mit einem weißen bedruckbaren Bereich und einem durchsichtigen Laminat, das den Text schützt
  • Dauerhafter Acrylklebstoff mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen Wasser und Öl
  • UL-Zulassung
  • Anwendungstemperatur von -40°C bis 70°C (-40°F bis 158°F)
  • Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
  • Für das Bedrucken dieses Materials wird ein Farbband benötigt. Verwenden Sie die Teilenummer M61-R4310 für die M610/BMP61/BradyPrinter M611/M611 Etikettendrucker oder M7-R4300 für die M710/BMP71 Etikettendrucker.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL-anerkannt
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Clear, Weiß
Ausführung Matt
Format Ausgestanzt
Material Vinyl
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnungn im Bereich Daten- und Telekommunikation und im elektrischen Bereich, Laborkennzeichnung, Draht- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710, BMP61, BMP71
Latexfrei Nein
Menge 1000 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 bis +70 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 4 x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 1 in.
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 25.4 mm
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 1 in.
Höhe (metrisch) 101,6 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 25.4 mm
Alternate Part Number BM-23-427