Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Vinyl-Wickeletiketten für Kabel und Leitungen für M6/M7-Drucker
Artikelnummer. 17898794 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,75 x 0,5 in.
1,5 x 0,75 in.
1 x 0,75 in.
1 x 1 in.
4 x 1,5 in.
4 x 1 in.
6 x 1,5 in.
Höhe (metrisch):
19,05 mm
25,4 mm
38,1 mm
101,6 mm
152,4 mm
Form:
Quadratisch
Rechteck
Packungsgröße:
1000 Stück
2500 Stück
500 Stück
5000 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Höhe (metrisch) Form Packungsgröße
17898794 4 x 1,5 in. 101,6 mm Rechteck 500 Stück
17859144 0,75 x 0,5 in. 19,05 mm Rechteck 5000 Stück
17889074 1 x 0,75 in. 25,4 mm Rechteck 2500 Stück
17848834 1 x 1 in. 25,4 mm Quadratisch 2500 Stück
17889104 1,5 x 0,75 in. 38,1 mm Rechteck 2500 Stück
17889174 4 x 1 in. 101,6 mm Rechteck 1000 Stück
17868854 6 x 1,5 in. 152,4 mm Rechteck 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17898794 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 173454
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.00 CHF
    204.23 CHF / 500 Stück
    Sparen 23.77 CHF
    10% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das selbstlaminierende Vinyl (B-427) eignet sich hervorragend für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung. Dieses Material ist transparent, liegt gut am Objekt an und ist selbstverlöschend.
  • Selbstlaminierend mit weißer bedruckbarer Zone und durchsichtigem Überlaminierbereich zum Schutz des Textes
  • Der dauerhafte Acrylklebstoff verfügt über hervorragende Wasser- und Ölbeständigkeit
  • UL-Zulassung
  • Betriebstemperatur von -40 °C bis 70 °C (-40 °F °bis 158 °F)
  • Hergestellt aus B-427-Material
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL-anerkannt
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Klar, Weiß
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Vinyl
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnungn im Bereich Daten- und Telekommunikation und im elektrischen Bereich, Laborkennzeichnung, Draht- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710, BMP61, BMP71
Latexfrei Nein
Menge 500 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 bis +70 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Abmessungen (L x B) 4 x 1,5 in.
Länge (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (metrisch) 38.1 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 1,5 in.
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 38.1 mm
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 1 in.
Höhe (metrisch) 101,6 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 25.4 mm
Alternate Part Number BM-33-427