Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Vinyl-Wickeletiketten
Artikelnummer. 11816033 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1 ROLL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
11816033 Weiß 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11816033 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 217094
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    715.00 CHF
    606.93 CHF / 1 Rollen
    Sparen 108.07 CHF
    15% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bedruckbare, selbstlaminierende Vinyl-Etiketten für Thermotransferdrucker.
  • Bedruckbare, selbstlaminierende Vinyl-Etiketten für Thermotransferdrucker. Bitte beachten Sie: Dieses Material ist UL-anerkannt und verfügt über das entsprechende Farbband. Das geeignete Farbband finden Sie in der empfohlenen Bandserie.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL-anerkannt
Beschreibung Etiketten für Thermotransferdrucker
Klebstofftyp Acryl, Selbstklebend, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Display Leer
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Vinyl
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Daten- und Telekommunikationskennzeichnung, Elektrokennzeichnung, Laborkennzeichnung, Draht- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP11, BBP12, PR Plus, THT Drucker mit 76 mm-Kern
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -70 °C
Anzahl pro Packung 2000 Etiketten/Rolle
Menge 2000/Packung
Form Rechteck
Größe (metrisch) 55,88 x 38,10 mm (B x H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 bis +70 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.025 mm
Abmessungen (L x B) 38.1 x 55.88 mm
Länge (angloamerikanisch) 1,5 in.
Länge (metrisch) 38,1 mm
Breite (angloamerikanisch) 2,2 in.
Breite (metrisch) 55,88 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 55.88 mm
Höhe (metrisch) 38.1 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 38.10 mm
Alternate Part Number BPT-640-427-AW