Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Link Etiketten aus Vinyl
Beschreibung
- Selbstlaminierend mit weißer bedruckbarer Zone und durchsichtigem Überlaminierbereich zum Schutz des Textes
- Der dauerhafte Acrylklebstoff verfügt über hervorragende Wasser- und Ölbeständigkeit
- RoHS-konform mit 2005/618//EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95//EG, UL-anerkannt
- Betriebstemperatur von -40 bis 158 °F (-40 bis 70 °C)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt |
| Beschreibung | TLS 2200/TLS PC Link-Beschriftungen |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Format | Selbstlaminierend |
| Material | Vinyl |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Produkttyp | Link Etikett |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |