Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Vinyletiketten für die tragbaren Etikettendrucker M210 und M211
Click to view available options
Breite (metrisch):
12,7 mm
25,4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Diese selbstlaminierende Vinyl-Etiketten für die tragbaren Etikettendrucker M210 und M211 können in Tiefkühlgeräten und in Umgebungen mit Flüssigstickstoff verwendet werden.
- Ausgestanzt mit abgerundeten Ecken
- UL-Zulassung gemäß UL969 Etikettierungs- und Markierungsstandard, wenn sie mit Farbbändern der Brady™ Serie R4300 und R6200 bedruckt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Etikett |
| Farbe | Schwarz auf Weiß |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Brady M210 Etikettendrucker, Brady M210-LAB Etikettendrucker, Brady M211 Etikettendrucker |
| Material | Selbstlaminierendes Vinyl |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Breite (angloamerikanisch) | 1 in. |
| Breite (metrisch) | 25,4 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0,75 in. |
| Höhe (metrisch) | 19 mm |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0.004 in |
| Mehr anzeigen |