Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Vinyletiketten für die tragbaren Etikettendrucker M210 und M211
Artikelnummer. 17613205
Click to view available options
Breite (metrisch):
12,7 mm
25,4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17613205
Marke: Brady™ 152083
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
These self-laminating vinyl labels for portable label printers can be used in freezers and in environments with liquid nitrogen.
Diese selbstlaminierende Vinyl-Etiketten für die tragbaren Etikettendrucker M210 und M211 können in Tiefkühlgeräten und in Umgebungen mit Flüssigstickstoff verwendet werden.
  • Ausgestanzt mit abgerundeten Ecken
  • UL-Zulassung gemäß UL969 Etikettierungs- und Markierungsstandard, wenn sie mit Farbbändern der Brady™ Serie R4300 und R6200 bedruckt werden.
Spezifikation
Produkttyp Etikett
Farbe Schwarz auf Weiß
Zur Verwendung mit (Geräte) Brady M210 Etikettendrucker, Brady M210-LAB Etikettendrucker, Brady M211 Etikettendrucker
Material Selbstlaminierendes Vinyl
Print Technology Thermotransfer
Breite (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (metrisch) 12,7 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,75 in.
Höhe (metrisch) 19 mm
Dicke (angloamerikanisch) 0.004 in
Dicke (metrisch) 0,1 mm
Abmessungen (L x B) 12.70 mm (W) x 19.05 mm (H)
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Sterilität Unsteril
Ausführung Matt
Format Patrone, Etikett
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94°F to +158°F
Temperaturbereich (metrisch) -70°C to +70°C
Zertifizierung/Konformität UL969-Kennzeichnungs- und Markierungsstandard
Zur Verwendung mit (Anwendung) Daten- und Telekommunikationskennzeichnung, Elektro-Kennzeichnung, Laborbeschriftung
Menge 150
Alternate Part Number M21-11-427