Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Vinyl-Etiketten
Artikelnummer. 30041413 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
25,40 mm (B) x 25,40 mm (H)
Packungsgröße:
3000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
30041413 25,40 mm (B) x 25,40 mm (H) 3000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30041413 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 361641
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    356.00 CHF
    318.95 CHF / 3000 Stück
    Sparen 37.05 CHF
    10% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Selbstlaminierendes Vinyl (B-427) ist ein hervorragendes Material zur Kennzeichnung von Drähten und Kabeln. Dieses Material zeichnet sich durch gute Transparenz, Anpassungsfähigkeit sowie selbstlöschende Eigenschaften aus.
Für die Formbarkeit und ist selbstverlöschend.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt gemäß UL969-Norm für Kennzeichnung und Markierung, wenn mit dem Brady Farbbänder der Serien R4300 und R6200. Weitere Informationen finden Sie in den UL-Dateien MH17154. Brady Kunden sollten beim Kauf angeben, ob sie UL-anerkannte B-427-Etiketten benötigen. Brady verkauft je nach Kundenwunsch sowohl UL-anerkannte B-427-Etiketten als auch nicht zugelassene Etiketten.
Beschreibung Selbstlaminierende Vinyl-Etiketten für BBP33/i3300-Drucker
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Vinyl
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bauteil- und Gerätekennzeichnung, Elektrokennzeichnung, Allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Lagerkennzeichnung, Draht- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP33, i3300, i5300
Horizontale Wiederholung (metrisch) 29.74 mm
Etiketten pro Zeile 3
Menge 300 Aufkleber
Form Quadratisch
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 bis +70 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 32.13 mm
Abmessungen (L x B) 25,40 mm (B) x 25,40 mm (H)
Länge (angloamerikanisch) 1 in.
Länge (metrisch) 25.40 mm
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.40 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 25.40 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Höhe (metrisch) 25.40 mm
Alternate Part Number B33-211-427