Learn More
Brady™ Selbstlaminierend, selbstverlöschend Tedlar™ Kabel- und Leitungsetiketten zum Umwickeln für M6/M7-Drucker
Alle ansehen Brady ProdukteBeschreibung
- Selbstverlöschendes Material eignet sich ideal für die Kennzeichnung von Drähten und Kabeln in der Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs- und Nahverkehrsindustrie.
- Hohe Lösungsmittelbeständigkeit
- Selbstlaminierend
- RoHS-Konformität bestanden (Richtlinie 2011/65/EU)
- Hergestellt aus Polyvinylfluorid B-642
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155 |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Klar, Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Format | Stanzform |
| Material | PVF |
| Bedruckbare Seiten | Einseitig bedruckbar |
| Print Technology | DOT Matrix, Thermoübertragung |
| Mehr anzeigen |