Learn More
Brady™ Selbstlaminierend, selbstverlöschend Tedlar™ Kabel- und Leitungsetiketten zum Umwickeln für M6/M7-Drucker
Artikelnummer. 17858884
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
1,5 x 1 in.
2,5 x 1 in.
1 x 1 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M710, BMP71
Höhe (metrisch):
25,4 mm
38,1 mm
63,5 mm
Form:
Quadratisch
Rechteck
Packungsgröße:
100 Stück
250 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Zur Verwendung mit (Geräte) Höhe (metrisch) Form unitSize
17858884 1 x 1 in. M710, BMP71 25,4 mm Quadratisch 250 Stück
17808184 1 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 25,4 mm Quadratisch 250 Stück
17839224 1,5 x 1 in. M710, BMP71 38,1 mm Rechteck 250 Stück
17838334 1,5 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 38,1 mm Rechteck 250 Stück
17808994 2,5 x 1 in. M710, BMP71 63,5 mm Rechteck 100 Stück
17878314 2,5 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 63,5 mm Rechteck 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17858884 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 173394
Verfügbar ab: 11-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Das durchscheinende Polyvinylflurid-Material dieser Etiketten mit dauerhaftem Klebstoff bietet eine hohe Flexibilität beim Umwickeln und für Leitungen mit kleinem Durchmesser.
  • Selbstverlöschendes Material eignet sich ideal für die Kennzeichnung von Drähten und Kabeln in der Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs- und Nahverkehrsindustrie.
  • Hohe Lösungsmittelbeständigkeit
  • Selbstlaminierend
  • RoHS-Konformität bestanden (Richtlinie 2011/65/EU)
  • Hergestellt aus Polyvinylfluorid B-642
Specifikationer
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Klar, Weiß
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material PVF
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology DOT Matrix, Thermoübertragung
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation, Leitungs- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M710, BMP71
Latexfrei Nein
Menge 250 Etiketten
Form Quadratisch
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +248 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 °C bis 120 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0022 in.
Dicke (metrisch) 0.055 mm
Abmessungen (L x B) 1 x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 1 in.
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 25.4 mm
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 0,375 in.
Höhe (metrisch) 25,4 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 9.53 mm
Alternate Part Number M7-19-642
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.