Learn More
Brady™ Selbstlaminierende und selbstverlöschende Tedlar-Wickeletiketten für M6/M7
Artikelnummer. 17838334
Click to view available options
Dimensions (LxW):
1,5 x 1 in.
2,5 x 1 in.
1 x 1 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M710, BMP71
Höhe (metrisch):
25,4 mm
38,1 mm
63,5 mm
Form:
Quadratisch
Rechteck
Packungsgröße:
100 Stück
250 Stück
Artikelnummer. 17838334
Marke: Brady™ 174281
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das durchscheinende Polyvinylflurid-Material dieser Etiketten mit dauerhaftem Klebstoff bietet eine hohe Flexibilität beim Umwickeln und für Leitungen mit kleinem Durchmesser.
  • B-642 ist ein dünnes Band mit selbstverlöschenden Eigenschaften, das sehr biegsam ist und sich daher gut um Leitungen mit kleinem Durchmesser wickeln lässt.
  • Ideal geeignet für Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Nah- und Fernverkehr und Verkehrsleittechnik
  • Die Polyvinylfluorid-Folie bietet gute selbstverlöschende Eigenschaften und Beständigkeit gegen Lösungsmittel
  • Für Dot-Matrix-Drucker und Thermotransferdrucker vorgesehen
  • RoHS-konform gemäß Ergänzung 2011/65/EU
  • Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Clear, Weiß
Ausführung Matt
Format Ausgestanzt
Material PVF
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology DOT Matrix, Thermoübertragung
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation und Kennzeichnung elektrischer Geräte, Leitungs- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Latexfrei Nein
Menge 250 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +248 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 °C bis 120 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0022 in.
Dicke (metrisch) 0.055 mm
Dimensions (LxW) 1,5 x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 1 in.
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 25.4 mm
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 0,5 in.
Höhe (metrisch) 38,1 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 12.7 mm
Alternate Part Number M6-31-642