Learn More
Brady™ M710 selbstlaminierende Polyester-Etiketten für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung
Beschreibung
- Selbstlaminierende Polyester-Etiketten für den M710 Drucker. Halogenfrei gemäß IEC 61249-2-21.
- Halogenfrei gemäß IEC 61249-2-21
- Breiter Betriebstemperaturbereich (-196°C bis 110°C)
- Perfekt für anspruchsvolle Branchen geeignet, wie Luft- und Raumfahrt, Elektronik, erneuerbare Energien und Kernkraft
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D 1000 |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Farbe | White, Transparent |
| Ausführung | Matt |
| Format | Label |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Selbstlaminierendes Etikett |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling, Laboratory Labeling |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | M710, BMP71 |
| Mehr anzeigen |