Learn More
Brady™ Selbstlaminierende, grüne, rotierende Vinyl-Wickeletiketten für Leitungen und Kabel, für M6/M7 Drucker
Artikelnummer. 17818994 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
1,5 x 0,25 in.
1,5 x 0,5 in.
1,5 x 0,75 in.
1,5 x 1 in.
1,5 x 1,5 in.
1 x 1 in.
2,5 x 1 in.
4 x 1,5 in.
4 x 1 in.
6 x 1,5 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M710, BMP71
Höhe (metrisch):
25,4 mm
38,1 mm
63,5 mm
101,6 mm
152,4 mm
Form:
Quadratisch
Rechteck
Packungsgröße:
100 Rollen
100 Stück
250 Stück
50 Stück
500 Stück
750 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Zur Verwendung mit (Geräte) Höhe (metrisch) Form Packungsgröße
17818994 1,5 x 1 in. M710, BMP71 38,1 mm Rechteck 250 Stück
17831369 1 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 25,4 mm Quadratisch 250 Stück
17801509 1,5 x 0,25 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 38,1 mm Rechteck 750 Stück
17881539 1,5 x 0,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 38,1 mm Rechteck 500 Stück
17831499 1,5 x 0,75 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 38,1 mm Rechteck 250 Stück
17861689 1,5 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 38,1 mm Rechteck 250 Stück
17871579 1,5 x 1,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 38,1 mm Quadratisch 250 Stück
17831439 4 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 101,6 mm Rechteck 100 Stück
17801489 4 x 1,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 101,6 mm Rechteck 100 Rollen
17811369 2,5 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 63,5 mm Rechteck 100 Stück
17831529 6 x 1,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 152,4 mm Rechteck 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 17818994 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 174603
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.45 CHF
    75.82 CHF / 250 Stück
    Sparen 8.63 CHF
    10% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das selbstlaminierende Vinyl (B-427) eignet sich hervorragend für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung. Dieses Material ist transparent, liegt gut am Objekt an und ist selbstverlöschend.
  • Die Folie wird als selbstlaminierte Folie mit einer grünen bedruckbaren Zone und einer transparenten Laminierschicht zum Schutz des Textes geliefert.
  • Der dauerhafte Acrylklebstoff verfügt über hervorragende Wasser- und Ölbeständigkeit
  • UL-Zulassung
  • Betriebstemperatur von -40 °C bis +70 °C (-40 °F °bis +158 °F)
  • Aus B-427 Vinylmaterial
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL-anerkannt
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Grün, Klar
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Vinyl
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnungn im Bereich Daten- und Telekommunikation und im elektrischen Bereich, Laborkennzeichnung, Draht- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M710, BMP71
Latexfrei Nein
Menge 250 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 bis +70 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Abmessungen (L x B) 1,5 x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 1 in.
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 25.4 mm
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 0,5 in.
Höhe (metrisch) 38,1 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 12.7 mm
Alternate Part Number M7-31-427-GN