Learn More
Brady™ Selbstlaminierende, graue, rotierende Vinyl-Wickeletiketten für Leitungen und Kabel, für M6/M7 Drucker
Artikelnummer. 17881439 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
1,5 x 0,25 in.
1,5 x 0,5 in.
1,5 x 0,75 in.
1,5 x 1 in.
1,5 x 1,5 in.
1 x 1 in.
2,5 x 1 in.
4 x 1,5 in.
4 x 1 in.
6 x 1,5 in.
Höhe (metrisch):
25,4 mm
38,1 mm
63,5 mm
101,6 mm
152,4 mm
Form:
Quadratisch
Rechteck
Packungsgröße:
100 Stück
250 Stück
50 Stück
500 Stück
750 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Höhe (metrisch) Form Packungsgröße
17881439 1,5 x 1,5 in. 38,1 mm Quadratisch 250 Stück
17811549 1 x 1 in. 25,4 mm Quadratisch 250 Stück
17851549 1,5 x 0,25 in. 38,1 mm Rechteck 750 Stück
17831679 1,5 x 0,5 in. 38,1 mm Rechteck 500 Stück
17801579 1,5 x 0,75 in. 38,1 mm Rechteck 250 Stück
17851499 1,5 x 1 in. 38,1 mm Rechteck 250 Stück
17861509 2,5 x 1 in. 63,5 mm Rechteck 100 Stück
17881409 4 x 1 in. 101,6 mm Rechteck 100 Stück
17841559 4 x 1,5 in. 101,6 mm Rechteck 100 Stück
17871399 6 x 1,5 in. 152,4 mm Rechteck 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17881439 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 173835
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.50 CHF
    84.17 CHF / 250 Stück
    Sparen 1.33 CHF
    1% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 21-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das selbstlaminierende Vinyl (B-427) eignet sich hervorragend für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung. Dieses Material ist transparent, liegt gut am Objekt an und ist selbstverlöschend.
  • Selbstlaminierend mit grauer bedruckbarer Zone und durchsichtigem Überlaminierbereich zum Schutz des Textes
  • Der dauerhafte Acrylklebstoff verfügt über hervorragende Wasser- und Ölbeständigkeit
  • UL-Zulassung
  • Betriebstemperatur von -40 °C bis +70 °C (-40 °F °bis +158 °F)
  • Aus B-427 Vinylmaterial
Specifications
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL-anerkannt
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Grau, Klar
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Vinyl
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnungn im Bereich Daten- und Telekommunikation und im elektrischen Bereich, Laborkennzeichnung, Draht- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Latexfrei Nein
Menge 250 Etiketten
Form Quadratisch
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 bis +70 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Abmessungen (L x B) 1,5 x 1,5 in.
Länge (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (metrisch) 38.1 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 1,5 in.
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 38.1 mm
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 0,5 in.
Höhe (metrisch) 38,1 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 12.7 mm
Alternate Part Number M6-32-427-GY