Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Kryoetiketten aus Polyester für die Laborkennzeichnung, für M6/M7 Drucker
Artikelnummer. 17891659
Change view
Click to view available options
Farbe:
Clear, Weiß
Gelb, Clear
Weiß
Dimensions (LxW):
0,187 x 1,5 in.
0,375 x 1,125 in.
0,375 x 1,8 in.
0,5 x 1,8 in.
0,5 x 1,125 in.
0,5 x 1,65 in.
0,5 x 2,2 in.
0,6 x 1,625 in.
0,6 x 1,8 in.
0,75 x 3,75 in.
1,5 x 2,5 in.
1,5 x 3,5 in.
1 x 1,75 in.
1 x 2,625 in.
2,625 x 0,6 in.
50 ft. x 0,375 in.
50 ft. x 0,5 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Format:
Ausgestanzt
Kontinuierlich
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
100 Stück
1000 Stück
500 Stück
750 Stück
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Farbe Dimensions (LxW) Zur Verwendung mit (Geräte) Format unitSize
17891659 Clear, Weiß 1,5 x 2,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) Ausgestanzt 100 Stück
17888144 Clear, Weiß 0,187 x 1,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) Ausgestanzt 750 Stück
17818184 Clear, Weiß 0,375 x 1,125 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) Ausgestanzt 500 Stück
17838444 Clear, Weiß 0,375 x 1,8 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) Ausgestanzt 500 Stück
17838184 Clear, Weiß 0,5 x 1,125 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) Ausgestanzt 500 Stück
17888344 Clear, Weiß 0,5 x 1,65 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) Ausgestanzt 500 Stück
17848144 Clear, Weiß 0,5 x 1,8 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) Ausgestanzt 500 Stück
17808164 Clear, Weiß 0,5 x 2,2 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) Ausgestanzt 100 Stück
17848224 Clear, Weiß 0,6 x 1,8 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) Ausgestanzt 100 Stück
17864046 Clear, Weiß 0,6 x 1,625 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) Ausgestanzt 1 Stück
17821579 Clear, Weiß 0,75 x 3,75 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) Ausgestanzt 100 Stück
17868314 Clear, Weiß 1 x 2,625 in. M610, M710, M611, BMP61, BMP71 Ausgestanzt 1000 Stück
17878254 Clear, Weiß 1 x 2,625 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) Ausgestanzt 100 Stück
17824758 Gelb, Clear 1 x 2,625 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) Ausgestanzt 1 Rollen
17858354 Clear, Weiß 1 x 1,75 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) Ausgestanzt 100 Stück
17888444 Clear, Weiß 1,5 x 3,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) Ausgestanzt 100 Stück
17828384 Clear, Weiß 2,625 x 0,6 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) Ausgestanzt 100 Stück
17839134 Weiß 50 ft. x 0,375 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) Kontinuierlich 1 Stück
17838324 Weiß 50 ft. x 0,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) Kontinuierlich 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17891659 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 173487
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Diese ultradünnen, selbstlaminenden Etiketten eignen sich ideal für Laboranwendungen und schützen Text auf Fläschchen, Röhrchen, Halmen und Objektträgern. Zur Verwendung in flüssigem Stickstoff und Autoklavieranwendungen.
  • Der selbstlaminierende Polyester verfügt über einen dauerhaften Acrylklebstoff und eignet sich für den Thermotransferdruck.
  • Das Material verwischt nicht, ist lösungsmittelbeständig und erbringt auch bei hohen oder niedrigen Temperaturen eine gute Leistung.
  • Anwendungstemperatur von -196 bis 110°C (-320 bis 230°F)
Spécification
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Clear, Weiß
Ausführung Matt
Format Ausgestanzt
Material Polyester
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Latexfrei Nein
Menge 100 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -321 bis +230 °F
Temperaturbereich (metrisch) -196°bis +110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0019 in.
Dicke (metrisch) 0.048 mm
Dimensions (LxW) 1,5 x 2,5 in.
Länge (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (angloamerikanisch) 2,5 in.
Breite (metrisch) 63.5 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 0,75 in.
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 19.05 mm
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 1,5 in.
Höhe (metrisch) 38.1 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 38.1 mm
Alternate Part Number M6-157-461
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.