Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Kryoetiketten aus Polyester für die Laborkennzeichnung, für M6/M7 Drucker
Artikelnummer. 17888144
Change view
Click to view available options
Farbe:
Clear, Weiß
Gelb, Clear
Weiß
Dimensions (LxW):
0,187 x 1,5 in.
0,375 x 1,125 in.
0,375 x 1,8 in.
0,5 x 1,8 in.
0,5 x 1,125 in.
0,5 x 1,65 in.
0,5 x 2,2 in.
0,6 x 1,625 in.
0,6 x 1,8 in.
0,75 x 3,75 in.
1,5 x 2,5 in.
1,5 x 3,5 in.
1 x 1,75 in.
1 x 2,625 in.
2,625 x 0,6 in.
50 ft. x 0,375 in.
50 ft. x 0,5 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Format:
Ausgestanzt
Kontinuierlich
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
100 Stück
1000 Stück
500 Stück
750 Stück
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Dimensions (LxW) Zur Verwendung mit (Geräte) Format unitSize
17888144 Clear, Weiß 0,187 x 1,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) Ausgestanzt 750 Stück
17818184 Clear, Weiß 0,375 x 1,125 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) Ausgestanzt 500 Stück
17838444 Clear, Weiß 0,375 x 1,8 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) Ausgestanzt 500 Stück
17838184 Clear, Weiß 0,5 x 1,125 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) Ausgestanzt 500 Stück
17888344 Clear, Weiß 0,5 x 1,65 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) Ausgestanzt 500 Stück
17848144 Clear, Weiß 0,5 x 1,8 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) Ausgestanzt 500 Stück
17808164 Clear, Weiß 0,5 x 2,2 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) Ausgestanzt 100 Stück
17848224 Clear, Weiß 0,6 x 1,8 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) Ausgestanzt 100 Stück
17864046 Clear, Weiß 0,6 x 1,625 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) Ausgestanzt 1 Stück
17821579 Clear, Weiß 0,75 x 3,75 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) Ausgestanzt 100 Stück
17868314 Clear, Weiß 1 x 2,625 in. M610, M710, M611, BMP61, BMP71 Ausgestanzt 1000 Stück
17878254 Clear, Weiß 1 x 2,625 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) Ausgestanzt 100 Stück
17824758 Gelb, Clear 1 x 2,625 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) Ausgestanzt 1 Rollen
17858354 Clear, Weiß 1 x 1,75 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) Ausgestanzt 100 Stück
17891659 Clear, Weiß 1,5 x 2,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) Ausgestanzt 100 Stück
17888444 Clear, Weiß 1,5 x 3,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) Ausgestanzt 100 Stück
17828384 Clear, Weiß 2,625 x 0,6 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) Ausgestanzt 100 Stück
17839134 Weiß 50 ft. x 0,375 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) Kontinuierlich 1 Stück
17838324 Weiß 50 ft. x 0,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) Kontinuierlich 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Artikelnummer. 17888144 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 173702
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Diese ultradünnen, selbstlaminenden Etiketten eignen sich ideal für Laboranwendungen und schützen Text auf Fläschchen, Röhrchen, Halmen und Objektträgern. Zur Verwendung in flüssigem Stickstoff und Autoklavieranwendungen.
  • Verwischt nicht, ist lösungsmittelbeständig und erbringt auch bei hohen oder niedrigen Temperaturen eine gute Leistung.
  • Anwendungstemperatur von -196 bis 110°C (-320 bis 230°F)
  • Selbstlaminierende Etiketten mit einem weißen bedruckbaren Bereich und einem durchsichtigen Laminat, das den Text schützt
  • Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
Specifikationer
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Clear, Weiß
Ausführung Matt
Format Ausgestanzt
Material Polyester
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Latexfrei Nein
Menge 750 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -321 bis +230 °F
Temperaturbereich (metrisch) -196°bis +110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0019 in.
Dicke (metrisch) 0.048 mm
Dimensions (LxW) 0,187 x 1,5 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,187 in.
Breite (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (metrisch) 38.1 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 0,7 in.
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 17.78 mm
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 0,187 in.
Höhe (metrisch) 4.75 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 4.75 mm
Alternate Part Number M6-108-461
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.