Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Kryoetiketten aus Polyester für die Laborkennzeichnung, für M6/M7 Drucker
Código de producto. 17828384
Click to view available options
Farbe:
Clear, Weiß
Gelb, Clear
Weiß
Dimensions (LxW):
0,187 x 1,5 in.
0,375 x 1,125 in.
0,375 x 1,8 in.
0,5 x 1,8 in.
0,5 x 1,125 in.
0,5 x 1,65 in.
0,5 x 2,2 in.
0,6 x 1,625 in.
0,6 x 1,8 in.
0,75 x 3,75 in.
1,5 x 2,5 in.
1,5 x 3,5 in.
1 x 1,75 in.
1 x 2,625 in.
2,625 x 0,6 in.
50 ft. x 0,375 in.
50 ft. x 0,5 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Format:
Ausgestanzt
Kontinuierlich
Tamaño de la unidad:
1 Rollen
1 Stück
100 Stück
1000 Stück
500 Stück
750 Stück
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17828384
Marca: Brady™ 174371
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Diese ultradünnen, selbstlaminenden Etiketten eignen sich ideal für Laboranwendungen und schützen Text auf Fläschchen, Röhrchen, Halmen und Objektträgern. Zur Verwendung in flüssigem Stickstoff und Autoklavieranwendungen.
  • Verwischt nicht, ist lösungsmittelbeständig und erbringt auch bei hohen oder niedrigen Temperaturen eine gute Leistung.
  • Anwendungstemperatur von -196 bis 110°C (-320 bis 230°F)
  • Selbstlaminierende Etiketten mit einem weißen bedruckbaren Bereich und einem durchsichtigen Laminat, das den Text schützt
  • Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
Especificaciones
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Clear, Weiß
Ausführung Matt
Format Ausgestanzt
Material Polyester
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Latexfrei Nein
Menge 100 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -321 bis +230 °F
Temperaturbereich (metrisch) -196°bis +110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0019 in.
Dicke (metrisch) 0.048 mm
Dimensions (LxW) 2,625 x 0,6 in.
Länge (angloamerikanisch) 2,625 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,6 in.
Breite (metrisch) 15.24 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 1 in.
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 25.4 mm
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 0,6 in.
Höhe (metrisch) 66.68 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 15.24 mm
Alternate Part Number M6-86-461
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado