Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Kryoetiketten aus Polyester für die Laborkennzeichnung, für M6/M7 Drucker
Diese ultradünnen, selbstlaminenden Etiketten eignen sich ideal für Laboranwendungen und schützen Text auf Fläschchen, Röhrchen, Halmen und Objektträgern. Zur Verwendung in flüssigem Stickstoff und Autoklavieranwendungen.
Marke:  Brady™ 174080
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17818184
  • 63.75 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Beschreibung
  • Verwischt nicht, ist lösungsmittelbeständig und erbringt auch bei hohen oder niedrigen Temperaturen eine gute Leistung.
  • Anwendungstemperatur von -196 bis 110°C (-320 bis 230°F)
  • Selbstlaminierende Etiketten mit einem weißen bedruckbaren Bereich und einem durchsichtigen Laminat, das den Text schützt
  • Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Selbstlaminierende Kryoetiketten aus Polyester für die Laborkennzeichnung, für M6/M7 Drucker > Polyester-Laboretiketten; Farbe: Klar, weiß; Abmessungen (L x B): 0,375 x 1,125 in.; zur Verwendung mit (Ausrüstung): M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter); Format: Ausgestanzt