Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Kryoetiketten aus Polyester für die Laborkennzeichnung, für M6/M7 Drucker
Artikelnummer. 17808164
Click to view available options
Farbe:
Clear, Weiß
Gelb, Clear
Weiß
Dimensions (LxW):
0,187 x 1,5 in.
0,375 x 1,125 in.
0,375 x 1,8 in.
0,5 x 1,8 in.
0,5 x 1,125 in.
0,5 x 1,65 in.
0,5 x 2,2 in.
0,6 x 1,625 in.
0,6 x 1,8 in.
0,75 x 3,75 in.
1,5 x 2,5 in.
1,5 x 3,5 in.
1 x 1,75 in.
1 x 2,625 in.
2,625 x 0,6 in.
50 ft. x 0,375 in.
50 ft. x 0,5 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Format:
Ausgestanzt
Kontinuierlich
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
100 Stück
1000 Stück
500 Stück
750 Stück
Artikelnummer. 17808164
Marke: Brady™ 174347
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese ultradünnen, selbstlaminenden Etiketten eignen sich ideal für Laboranwendungen und schützen Text auf Fläschchen, Röhrchen, Halmen und Objektträgern. Zur Verwendung in flüssigem Stickstoff und Autoklavieranwendungen.
  • Verwischt nicht, ist lösungsmittelbeständig und erbringt auch bei hohen oder niedrigen Temperaturen eine gute Leistung.
  • Anwendungstemperatur von -196 bis 110°C (-320 bis 230°F)
  • Selbstlaminierende Etiketten mit einem weißen bedruckbaren Bereich und einem durchsichtigen Laminat, das den Text schützt
  • Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Clear, Weiß
Ausführung Matt
Format Ausgestanzt
Material Polyester
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Latexfrei Nein
Menge 100 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -321 bis +230 °F
Temperaturbereich (metrisch) -196°bis +110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0019 in.
Dicke (metrisch) 0.048 mm
Dimensions (LxW) 0,5 x 2,2 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (angloamerikanisch) 2,2 in.
Breite (metrisch) 55.88 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 0,75 in.
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 19.05 mm
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 0,5 in.
Höhe (metrisch) 12.7 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 12.7 mm
Alternate Part Number M6-74-461