Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Polyester-Kryo-Etiketten
Artikelnummer. 17960760 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Weiß, Durchsichtig
Abmessungen (L x B):
0,375 x 1,125 in.
0,5 x 2,2 in.
0,5 x 1,125 in.
0,5 x 1,65 in.
0,5 x 1,75 in.
0,6 x 1,8 in.
0,6 x 2,625 in.
1,5 x 2,25 in.
1,5 x 3,75 in.
1 x 1,75 in.
1 x 2,625 in.
25 ft. x 0,375 in.
25 ft. x 0,5 in.
25 ft. x 1 in.
25 ft. x 1,25 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
BMP41, BMP51, M511
BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
BMP51;BMP53;M511;M510
Format:
Kontinuierlich
Stanzform
Packungsgröße:
1 Stück
120 Stück
140 Stück
180 Stück
360 Stück
80 Stück
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Abmessungen (L x B) Zur Verwendung mit (Geräte) Format Packungsgröße
17960760 Weiß 25 ft. x 0,5 in. BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Kontinuierlich 1 Stück
17831799 Weiß, Durchsichtig 0,375 x 1,125 in. BMP51;BMP53;M511;M510 Stanzform 360 Stück
17831829 Weiß, Durchsichtig 0,5 x 1,125 in. BMP51;BMP53;M511;M510 Stanzform 360 Stück
17900730 Weiß, Durchsichtig 0,5 x 1,65 in. BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Stanzform 180 Stück
17990720 Weiß, Durchsichtig 0,5 x 1,75 in. BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Stanzform 180 Stück
17980720 Weiß, Durchsichtig 0,5 x 2,2 in. BMP41, BMP51, M511 Stanzform 140 Stück
17900680 Weiß, Durchsichtig 0,6 x 1,8 in. BMP41, BMP51, M511 Stanzform 180 Stück
17920730 Weiß, Durchsichtig 0,6 x 2,625 in. BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Stanzform 120 Stück
17831719 Weiß, Durchsichtig 1 x 1,75 in. BMP51;BMP53;M511;M510 Stanzform 180 Stück
17801719 Weiß, Durchsichtig 1 x 2,625 in. BMP51;BMP53;M511;M510 Stanzform 120 Stück
17821799 Weiß, Durchsichtig 1,5 x 2,25 in. BMP51;BMP53;M511;M510 Stanzform 140 Stück
17891769 Weiß, Durchsichtig 1,5 x 3,75 in. BMP51;BMP53;M511;M510 Stanzform 80 Stück
17841819 Weiß 25 ft. x 0,375 in. BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Kontinuierlich 1 Stück
17871829 Weiß 25 ft. x 1 in. BMP51;BMP53;M511;M510 Kontinuierlich 1 Stück
17891779 Weiß 25 ft. x 1,25 in. BMP51;BMP53;M511;M510 Kontinuierlich 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 17960760 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 170765
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.65 CHF
    52.34 CHF / 1 Stück
    Sparen 13.31 CHF
    20% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit diesem selbstlaminenden, äußerst dünnen Polyester-Etikettenmaterial (B-461) können Sie Laborröhrchen und -Fläschchen für die Kryolagerung sicher beschriften. Drucken Sie fast überall mit einem kompakten Brady™ tragbarer Etikettendrucker.
  • Ideal für gewölbte Oberflächen wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Reagenzgläser, Strohhalme und Objektträger.
  • Es ist beständig gegen extreme Temperaturen von -196 °C bis 130 °C (-320 °F bis 266 °F), Eintauchen in flüssigen Stickstoff und Verwendung im Autoklaven.
  • Beständig gegen Ethanol, Toluol, Isopropanol, Xylol, DMSO, 50%ige Essigsäure, 10%ige Salzsäure, 10%ige Clorox Lösung
  • Hergestellt mit einer transparenten Schutzlaminierung, die den Druck schützt und die Lesbarkeit des Inhalts erhält.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität 2011/65/EU, 2015/863
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Kontinuierlich
Material Polyester
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten; Kennzeichnung von Daten und Telekommunikation; Kennzeichnung elektrischer Geräte; Allgemeine Kennzeichnung; Kennzeichnung von Laborgeräten
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -196 °C
Anzahl pro Packung 1 Rolle(n) / Schachtel
Menge 1 Klebeband/Kassette
Größe (metrisch) 12.70 mm (W) x 7.62 m (L)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -321 bis +230 °F
Temperaturbereich (metrisch) -196 °C bis +110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0019 in
Dicke (metrisch) 0.048 mm
Abmessungen (L x B) 25 ft. x 0,5 in.
Länge (angloamerikanisch) 25 ft.
Länge (metrisch) 7.62 m
Breite (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (metrisch) 12.70 mm
Alternate Part Number M4C-500-461