Learn More
Brady™ Selbstlaminierende, blaue, rotierende Vinyl-Wickeletiketten für Leitungen und Kabel, für M6/M7 Drucker
Alle ansehen Brady ProdukteBeschreibung
- Die Folie wird als selbstlaminierte Folie mit einer blauen bedruckbaren Zone und einer transparenten Laminierschicht zum Schutz des Textes geliefert.
- Der dauerhafte Acrylklebstoff verfügt über hervorragende Wasser- und Ölbeständigkeit
- UL-Zulassung
- Betriebstemperatur von -40 °C bis +70 °C (-40 °F °bis +158 °F)
- Aus B-427 Vinylmaterial
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL-anerkannt |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Blau, Klar |
| Ausführung | Matt |
| Format | Stanzform |
| Material | Vinyl |
| Bedruckbare Seiten | Einseitig bedruckbar |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Mehr anzeigen |