Learn More
Brady™ Selbstverlöschend Tedlar™ Stanzbare, umlaufende Draht- und Kabeletiketten für M6/M7-Drucker
Artikelnummer. 17898134 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,25 x 0,75 in.
0,275 x 1 in.
0,2 x 0,65 in.
0,5 x 1,5 in.
1,375 x 1,5 in.
Farbe:
Gelb
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
500 Stück
750 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Farbe Packungsgröße
17898134 0,5 x 1,5 in. Weiß 500 Stück
17881689 0,2 x 0,65 in. Weiß 750 Stück
17848214 0,25 x 0,75 in. Weiß 750 Stück
17871359 0,275 x 1 in. Weiß 750 Stück
17878264 1,375 x 1,5 in. Weiß 1 Stück
17868174 1,375 x 1,5 in. Gelb 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 17898134 Supplier Brady™ Supplier No. 174259
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.00 CHF
    128.11 CHF / 500 Stück
    Sparen 15.89 CHF
    11% Rabatt
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochleistungs-, Hochtemperatur-, selbstverlöschende Leitungs- und Kabelkennzeichnungen werden am häufigsten in der Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs- und Großtransportindustrie verwendet, in denen eine Beständigkeit gegen Wasser, Öl und andere Flüssigke
  • Dauerhaft klebend, reißfest und hochbeständig gegen Wasser, Öl und andere gängige Flüssigkeiten
  • RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV, erfüllt MIL-M-87958 Spezifikation für druckempfindliche Klebeetiketten für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung
  • Materialspezifische Leistungen und Eigenschaften entnehmen Sie bitte dem Technischen Datenblatt (TDS)
  • UL-zugelassen; CSA-zugelassen
  • Hergestellt aus B-437 Tedlar™
Specifications
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, MIL-M-87958
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material PVF
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Leiterplattenkennzeichnung, Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung elektrischer Geräte, Leitungs- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Latexfrei Nein
Menge 500 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +275 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 °C bis +135 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0036 in.
Dicke (metrisch) 0.091 mm
Abmessungen (L x B) 0,5 x 1,5 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (metrisch) 38.1 mm
Höhe (metrisch) 12.7 mm
Alternate Part Number M6-29-437