Learn More
Selenoharnstoff, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429427
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11429427 1 g -
11439427 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429427 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21440.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 630-10-4 | CH3N2Se | 122.02 g/mol
Selenourea is used in the synthesis of selenium heterocycles, which exhibits anti-inflammatory and anti-tumor activity. It acts as an effective ligand and form complexes with transition metals and metalloids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Selenoharnstoff wird bei der Synthese von Selen-Heterozyklen verwendet, die eine entzündungshemmende und antitumorale Wirkung zeigen. Es dient als effektiver Ligand und bildet Komplexe mit Übergangsmetallen und Metalloiden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol und Äther.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 630-10-4
Summenformel CH3N2Se
Molekulargewicht (g/mol) 122.02
MDL-Nummer MFCD00008065
InChI-Schlüssel ZUCFIOXGLBMWHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenourea, 2-selenourea, carbamimidoselenoic acid, selenouronium, urea, seleno, rcra waste number p103, rcra waste no. p103, iykvlicpfcezof-uhfffaoysa-n, ch4n2se, isoselenourea
PubChem CID 6327594
IUPAC-Name $l^{1}-Selanylmethanimidamid
SMILES C(=N)(N)[Se]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Selenourea
Schmelzpunkt ∽210°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich 99+% metals basis
Menge 1 g
UN-Nummer UN3283
Empfindlichkeit Air, light, and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol and ether.
Formelmasse 123.02
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver