Learn More
Thermo Scientific Chemicals Seleno-L-methionin
Artikelnummer. p-7057565
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 15478449
Marke: Thermo Scientific Chemicals J66902.MC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3211-76-5 | C5H11NO2Se | 196.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3211-76-5
Summenformel C5H11NO2Se
Molekulargewicht (g/mol) 196.12
MDL-Nummer MFCD00037210
InChI-Schlüssel RJFAYQIBOAGBLC-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-selenomethionine, l-+-selenomethionine, selenium-l-methionine, l-selenomethioninum, seleno-l-methionine, s-2-amino-4-methylselanyl butanoic acid, semet, s-2-amino-4-methylseleno butyric acid, unii-964mrk2pel, s-2-amino-4-methylseleno butanoic acid
PubChem CID 105024
ChEBI CHEBI:62621
IUPAC-Name (2S)-2-amino-4-Methylsulfanylbutansäure
SMILES C[Se]CC[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Seleno-L-methionine
Schmelzpunkt 265°C
Farbe Weiß
Strukturformel CH3SeCH2CH2CH(NH2)CO2H
UN-Nummer UN3283
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Menge 100 mg
Formelmasse 196.11
Physikalische Form Pulver