missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Selen-Standard: Se @ 1000 μg/ml in 5% HNO3, VHG™

Artikelnummer. 17938309
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
500 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17938309 50 mL 50 Milliliter
17957109 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 17938309 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGPSEN50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.

VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen

Selen-Standard: Se @ 1000 μg/ml in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Selenium
CAS 7782-49-2
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Selenium
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel Se
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym elenium, elemental, Vandex
InChI-Formel InChI=1S/Se
SMILES [Se]
IUPAC-Name Selen
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 78.96
Menge 50 mL
Formelmasse 79.9165 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.