Learn More
Selen-Standard: Se @ 1000 μg/g in Kohlenwasserstofföl, VHG™
Artikelnummer. 17924306
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
200 g
Packungsgröße:
200 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17924306 50 g 50 Gramm
17920696 200 g 200 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17924306 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGOSE100050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Selen-Standard: Se @ 1000 μg/g in Kohlenwasserstofföl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Selenium
CAS 7782-49-2
Verfahren ICP/XRF/RDE
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Selenium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Se
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym elenium, elemental, Vandex
InChI-Formel InChI=1S/Se
SMILES [Se]
IUPAC-Name Selen
Solvent or Matrix 75 cSt Mineralöl
Molekulargewicht (g/mol) 78.96
Menge 50 g
Formelmasse 79,9165 g/mol