Learn More
Selenschrot, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Artikelnummer. 11300769
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11300769
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010603.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7782-49-2 | Se | 78.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-49-2
Summenformel Se
Molekulargewicht (g/mol) 78.97
MDL-Nummer MFCD00134090 MFCD00011224
InChI-Schlüssel BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray
PubChem CID 6326970
ChEBI CHEBI:27568
IUPAC-Name Selen
SMILES [Se]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Selenium
Physikalische Form Schrot, amorph, 2 bis 6 mm (0.08 bis 0.2 Zoll)
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metals basis)
Aussehen Shot
Dichte 4.28g/cm3