Learn More
Selenschrot, amorph, 1 bis 5 mm (0.04 bis 0.20 Zoll), 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11366507
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Unit Size:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11366507 50 g 50 Gramm
11356507 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11366507 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 000290.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7782-49-2 | Se | 78.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7782-49-2
Summenformel Se
Molekulargewicht (g/mol) 78.97
MDL-Nummer MFCD00134090 MFCD00011224
InChI-Schlüssel BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray
PubChem CID 6326970
ChEBI CHEBI:27568
IUPAC-Name Selen
SMILES [Se]
Specifications
Chemischer Name oder Material Selenium
Physikalische Form Schrot, amorph, Feststoff in verschiedenen Formen, 1 bis 5 mm (0.04 bis 0.20 Zoll)
Menge 50 g
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Various colors shot
Prozentgehaltsbereich >99.999% (Metals basis)
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Selen
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
Hazard Statement
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter Entsorgung /gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. zuführen.