Learn More
Selen, Pulver, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11420990
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Unit Size:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11420990 1000 g 1000 Gramm
11400990 50 g 50 Gramm
11410990 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11420990 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12592.0B
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Siedepunkt 690°C
Schmelzpunkt 224°C to 225°C
Menge 1000 g
Reinheit (%) ≥99%