Learn More
Selenium(IV) oxychloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10577943 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10577943 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10577943 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 318490050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 180.0°C
Chemischer Name oder Material Selenium(IV) oxychloride
Schmelzpunkt 9.0°C
Namenshinweis 97%
CAS 7791-23-3
Farbe Yellow
Physikalische Form Liquid
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel Cl2OSe
Strukturformel SeOCl2
MDL-Nummer MFCD00016327
Synonym selenium oxychloride, seleninyl chloride, selenium oxydichloride, seleninyl dichloride, selenium chloride oxide, hsdb 678, selenium chloride oxide secl2o, selenium iv oxychloride, selenium dichloride oxide, selenoxychlorid
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts.
InChI-Schlüssel LIRMPIXWGWLNND-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Se](Cl)Cl
Molekulargewicht (g/mol) 165.87
PubChem CID 24647
Formelmasse 165.86
Reinheit (%) 97%
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 2.43
Dichte 2.4300g/mL