Learn More
Selen(IV)-oxid, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317007
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11317007
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010854.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7446-08-4 | O2Se | 110.97 g/mol
In organic reactions, selenium dioxide is often used as an oxidizing reagent employed for carrying out allylic oxidations, Riley oxidation, synthesis of diones, etc. It is used to impart a red color to glass. It finds use as a toner in photographic developing, and an active ingredient in some cold-blueing solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7446-08-4
Summenformel O2Se
Molekulargewicht (g/mol) 110.97
MDL-Nummer MFCD00003562
InChI-Schlüssel JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4
PubChem CID 24007
IUPAC-Name Selendioxid
SMILES O=[Se]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Selenium(IV) oxide
Schmelzpunkt 340°C to 350°C (sublimation)
Physikalische Form Pulver/Klumpen
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3283
Merck Index 14,8434
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,benzene,ethanol and methanol. Sprangly soluble in acetone and acetic acid.
Formelmasse 110.96
Reinheit (%) 99.999%
Güte Puratronic
Geruch Geruchsneutral
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.