Learn More
Selen(IV)-oxid, 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10480281 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10480281
Marke: Thermo Scientific Acros 200005000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7446-08-4 | O2Se | 110.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7446-08-4
Summenformel O2Se
Molekulargewicht (g/mol) 110.97
MDL-Nummer MFCD00003562
InChI-Schlüssel JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4
PubChem CID 24007
SMILES O=[Se]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Selenium(IV) oxide
Schmelzpunkt 315.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99.8%
Strukturformel SeO2
Fieser 01,992; 02,360; 03,245; 04,422; 05,575; 06,509; 08,439; 09,409; 10,345; 11,96; 13,272; 14,177; 15,89; 17,312
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 38.4 g/100mL (14°C). Other solubilities: 1.11 parts/100 parts acetic acid (13.9°C), 10.16 parts/100 parts methanol (11.8°C), 6.67 parts/100 parts 93% ethanol (14°C), 4.35 parts/100 parts acetone (15.3°C)
IUPAC-Name Selendioxid
Formelmasse 110.96
Reinheit (%) 99.8%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Selenium(IV) oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.