Learn More
Selen, AAS-Standardlösung, Se 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
CAS: 7782-49-2 | Se | 78.97 g/mol
42.10 CHF - 93.15 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7782-49-2, 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Summenformel | Se |
Molekulargewicht (g/mol) | 78.97 |
MDL-Nummer | MFCD00134090 MFCD00011224 |
InChI-Schlüssel | BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 6326970 |
ChEBI | CHEBI:27568 |
IUPAC-Name | Selen |
SMILES | [Se] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11319189
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088094.AE |
100 mL |
42.10 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11386369
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088094.AP |
500 mL |
93.15 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7782-49-2, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
78.97 | |
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:27568 | |
[Se] |
Se | |
MFCD00134090 MFCD00011224 | |
6326970 | |
Selen |
Spezifikation
Selenium | |
17mm Hg at 20°C | |
Flüssig | |
MFCD00134090 MFCD00011224 | |
[Se] | |
78.97 | |
CHEBI:27568 |
7782-49-2, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
Se 1000μg/mL | |
Se | |
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N | |
Selen | |
6326970 | |
Salpetersäure:5 %; Selen:0,1 %; Wasser:94,9% |
Sicherheit und Handhabung
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
Gehäuse H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:8; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-714-2
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen