Learn More
Selen AA-Standard: Se @ 1000 μg/ml in 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17939309
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17939309 500 mL 500 Milliliter
17927129 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 17939309 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGAASEN500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Selen AA-Standard: Se @ 1000 μg/ml in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Selenium
CAS 7782-49-2
Verfahren AA/GFAA
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Selenium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Se
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym elenium, elemental, Vandex
InChI-Formel InChI=1S/Se
SMILES [Se]
IUPAC-Name Selen
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Molekulargewicht (g/mol) 78.96
Menge 500 mL
Formelmasse 79,9165 g/mol