Learn More
Selen, Pulver, 200 mesh, 99.5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15634454 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15634454 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
10276300 50 g Glasflasche 50 Gramm
10604712 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15634454 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 198070010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7782-49-2 | Se | 78.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-49-2
Summenformel Se
Molekulargewicht (g/mol) 78.97
MDL-Nummer MFCD00134090 MFCD00011224
InChI-Schlüssel BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray
PubChem CID 6326970
ChEBI CHEBI:27568
IUPAC-Name Selen
SMILES [Se]
Spezifikation
Siedepunkt 685.0°C
Chemischer Name oder Material Selenium
Schmelzpunkt 217,0 °C
Farbe Farblos bis hellgelb
Physikalische Form Lösung
Menge 1 kg
Strukturformel Se
Fieser 01,990; 04,422; 05,575; 06,507; 08,439; 10,345; 11,465; 14,281
Merck Index 158,568
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in concentrated acid, slightly soluble in diehtyl ether, almost insoluble in carbon disulfide, insoluble in ethanol
Formelmasse 78.96
Reinheit (%) ≥99.5%
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 4.81
Dichte 4.8100 g/mL