Learn More
ERLAB Segmentierte Arbeitsfläche
Artikelnummer. 30484794 Alle ansehen Erlab Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
SOLIS 1200
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
30484794 SOLIS 1200 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30484794 Lieferant ERLAB Lieferanten-Nr. NORT000480
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verbessert die Flexibilität und Wartungsfreundlichkeit von Sicherheitsschränken, die für den modularen Einsatz konzipiert sind.
  • Die segmentierte Arbeitsfläche erhöht die Flexibilität
  • Wartungsfreundlichkeit von Sicherheitsschränken
  • Für den modularen Einsatz konzipiert
  • Ermöglicht die teilweise Entnahme zur Reinigung oder für Umbaumaßnahmen
Spezifikation
Produkttyp Workstation
Gehäusematerial Segmentierter Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) SOLIS 1200