Learn More
Munktell Filtrak™ Seed Testing and Germination Capacity Test Paper
Artikelnummer. 11317304
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
190 x 400 mm
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 11317304
Marke: Munktell Filtrak™ 146000
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Increase laboratory germination. Munktell™ Seed Testing and Germination Capacity Test Paper are made of cotton linters and pure cellulose, are strong for the test and do not contain any substances which could influence the growth of seeding.
  • Munktell blotter papers are made of cotton linters and/or pure cellulose
  • Colors used are non-toxic to germinating seed
  • A broad weight range enables the seed technician to maintain the required moisture level for the whole duration of germination test period.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe White
Material Cotton Linters, Cellulose
Dicke (metrisch) 0.19 mm
Abmessungen (L x B) 190 x 400 mm