Learn More
Phenomenex™ SecurityGuard™ ULTRA Guard Patronen, UHPLC C18, 4,6 mm ID
Artikelnummer. 31744893 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4.6 mm
Packungsgröße:
3 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
31744893 4.6 mm 3 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31744893 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. AJ08768
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
SecurityGuard™ ULTRA Guard Patronen, UHPLC C18, 4,6 mm ID
  • Produkt: SecurityGuard ULTRA Patrone
  • Länge (metrisch): 2 mm
  • Durchmesser (metrisch) Innendurchmesser: 4,6 mm
  • Stationäre Phase: C18
  • Technik: Reversed-Phase-HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 3/Pk
Partikelgröße Proprietär
Länge (metrisch) 2 mm
Typ Vorsäulenkartusche
Innendurchmesser (metrisch) 4.6 mm
Stationäre Phase C18
Verfahren Umkehrphase HPLC
Säulentyp Schutzsäule
Produktlinie SecurityGuard ULTRA