Beschreibung
- SecurityGuard-Patronen™ für den Einsatz mit Rückwärtsphasen-HPLC-Säulen
- Erhältlich in mehreren Innendurchmesser-Optionen
- Alle Säulen sind 4 mm lang
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10 Pk. |
| Partikelgröße | Proprietär |
| Länge (metrisch) | 4 mm |
| Typ | Vorsäulenkartusche |
| Innendurchmesser (metrisch) | 3 mm |
| Stationäre Phase | Gemini C18 |
| Verfahren | Umkehrphase HPLC |
| Produktlinie | SecurityGuard |