Learn More
Thermo Scientific™ I Chem BacT-Flaschen mit Security-Snap-Verschluss
Artikelnummer. 15825217
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
w / o Tablette
w/10mg Natriumthiosulfat
Packungsgröße:
250 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
15825217 w / o Tablette 250 Stück
15625635 w/10mg Natriumthiosulfat 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15825217 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 4110125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    314.00 CHF
    243.51 CHF / 250 Stück
    Sparen 70.49 CHF
    22% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Führen Sie Trinkwasseranalysen mit dieser sicheren, sterilen Flasche durch, die alle EPA-Anforderungen für mikrobiologische Probenbehälter erfüllt.
Thermo Scientific™ I-Chem Field-Ready Kunststoffbehälter sind steril und erfüllen alle Anforderungen an Probengefäße für die Mikrobiologie, wie im EPA-Handbuch für die Zertifizierung von Laboren für die Analyse von Trinkwasser (Manual for the Certification of Laboratories Analyzing Drinking Water) festgelegt
Vom Entwurf über die Entwicklung bis hin zur Herstellung erfüllen die Thermo Scientific I-Chem Verfahren die von der Internationalen Organisation für Normung (ISO) festgelegten Qualitätsanforderungen. Die I-CHEM Spezifikationen garantieren, dass die Produkte die von der EPA festgelegten Analytenspezifikationen erfüllen. Alle I-CHEM zertifizierten™; Produkte erfüllen die spezifischen Kriterien für flüchtige und halbflüchtige Stoffe, Metalle und Pestizide/PCBs.
  • Flip-Top-Flasche aus Polypropylen mit Verschlussdeckel
  • Ungiftig, keine Autofluoreszenz
  • Entwickelt für die Wasseranalyse von Proben auf gesamtcoliforme und fäkalcoliforme Bakterien
  • Zertifizierte Sterilität
  • Erhältlich vorgefüllt mit einer 10 mg-Tablette Natriumthiosulfat (Na2S2O3) zur Probenentchlorung oder ohne Tablette für ungechlortes Wasser
  • Fülllinie bei 100 ml (±2,5 ml)
  • Ein (1) voller Zoll Gasraum über der Fülllinie erleichtert das Mischen
  • Das Abreißsiegel weist vor dem Öffnen der Flasche auf die intakte Sterilität hin.
  • Das manipulationssicher verschlossene Versiegelungsband sichert den Security-Snap Deckel, bietet Manipulationssicherheit und eliminiert das Risiko versehentlichen Öffnens nach der Probenahme und während des Transports zum Labor.
Zertifizierte Behälter mit folgenden Merkmalen:
  • Zertifiziert steril
  • Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
  • Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 4 oz., 120 ml
Kapazität (metrisch) 120mL
Zertifizierungsparameter Steril
Farbe Naturfarben
Beschreibung HDPE-Flasche
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1,75 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) 1.81 in.
Innendurchmesser (metrisch) 4.5cm
Enthält w / o Tablette
Material HDPE
Verpackung 250/Packung
Sterilität Steril
Transparenz Durchscheinend
Zertifiziert Steril
Verschlussfarbe Naturfarben
Füllstand Zertifiziert
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 4,73 Unzen
Volumen bis Rand (metrisch) 140mL
Höhe (metrisch) 95 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3,74 Zoll
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 46mm
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Zertifizierung/Konformität Zertifizierte Sterilität