Learn More
3M™ SecureFit™ Über-dem-Glas-Schutzbrillen Scotchguard™ Antibeschlag (K &N)
Artikelnummer. 17287700
Ansicht ändern
Click to view available options
Linsenfärbung:
Bernsteinfarben
Grau
Hellgrau für Innen-/Außeneinsatz
Klar
Rahmenfarbe:
Blau
Grau/Limgrün
Grau/Orange
Grau/blau
Linsenbeschichtung:
Beschlagfrei
Kratzfest
missing translation for 'unitSize':
20 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Linsenfärbung Rahmenfarbe Linsenbeschichtung missing translation for 'unitSize'
17287700 Klar Blau Kratzfest 20 Stück
17207710 Grau Blau Beschlagfrei 20 Stück
17217710 Klar Grau/Limgrün Beschlagfrei 20 Stück
17227710 Grau Grau/blau Beschlagfrei 20 Stück
17237710 Klar Grau/blau Beschlagfrei 20 Stück
17247710 Bernsteinfarben Grau/Limgrün Beschlagfrei 20 Stück
17257710 Hellgrau für Innen-/Außeneinsatz Blau Beschlagfrei 20 Stück
17267710 Hellgrau für Innen-/Außeneinsatz Grau/blau Beschlagfrei 20 Stück
17277700 Klar Blau Beschlagfrei 20 Stück
17277710 Klar Grau/Orange Beschlagfrei 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 missing translation for 'options'
Product Code. 17287700 missing translation for 'mfr' 3M™ missing translation for 'supplierNo' 7100209340
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
SecureFit™ Überbrillen mit kratzfester und beschlagfreier Beschichtung bieten erhöhte Haltbarkeit und verbesserte Sicht.
  • Verstellbare Bügel mit Ratschenmechanismus.
  • Die Pressure Diffusion Temple (PDT) Technologie sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung über dem Ohr und damit für einen sicheren und bequemen Sitz.
  • Scotchgard™ Die Antibeschlagbeschichtung bietet einen längeren Schutz vor Beschlagen als herkömmliche Antibeschlagbeschichtungen und hält bis zu 25 Wäschen mit Wasser stand.
  • Polycarbonat-Linsen absorbieren 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlen.
  • Entspricht den Anforderungen der Norm EN166-2001 als stoßfeste Schutzbrille.
  • Entspricht den Anforderungen der Norm EN166-2001 als stoßfeste Brille.
  • Der konturierte Brauenschutz liegt bequem an der Stirn an und sorgt für zusätzlichen Schutz vor Partikeln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Linsenbeschichtung Kratzfest
Linsenfärbung Klar
Produkttyp Überbrille
Rahmenfarbe Blau
Modell SF3701ASP-BLU-EU.
Menge 20/Packung
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Polycarbonat
Frame Type Ohne Rahmen