Description
- Die schlanken und kompatiblen Sicherheitsbrillen der Serie 3M™ SecureFit™ mit verstellbaren Bügeln passen die Linse an die Gesichtsmerkmale und die Brillenposition an. Sie wurden entwickelt, um die Positionierung beim Tragen mit Atemschutzmasken zu verbessern
- Das Modell von 3M verfügt über eine innovative SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie und geschlitzte Rillen, die einen komfortablen Druckausgleich ermöglichen. Die Bügel sind flexibel und passen sich der Kopfgröße an
- 3M™ Scotchgard™ Antifog-Beschichtung bietet fortschrittliche Antifog- und Anti-Kratz-Eigenschaften (bei ausgewählten Modellen erhältlich)
- UV-Schutz bis 400 nm
- Das umlaufende Design verbessert die Passform und verhindert ein Verrutschen
- Flache und flexible Bügel lassen sich leicht mit dem Gehörschutz kombinieren und bieten soliden Seitenschutz
- Einfach zu reinigen
- Schaumstoffdichtung verfügbar, um die Belastung durch Rückstände für die Augen zu begrenzen
Specifications
Specifications
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 166:2001 |
| Linsenfärbung | Klar |
| Produkttyp | Augenschutz |
| Rahmenfarbe | Schwarz |
| Modell | SF501AF-BLK-EU |
| Rahmenmaterial | Polycarbonat |
| UV-Schutz | UV400. |